Merck
716243
Sigma-Aldrich
1-イソプロピル-1H-ピラゾール-4-ボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
1-イソプロピル-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-1H-ピラゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21BN2O2
CAS番号:
分子量:
236.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
36-44 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H21BN2O2/c1-9(2)15-8-10(7-14-15)13-16-11(3,4)12(5,6)17-13/h7-9H,1-6H3
InChI Key
OGYYMVGDKVJYSU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant to synthesize:
  • Imidazo[1,2-a]pyrazine based phosphodiesterase 10A inhibitors.
  • Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4-(3H)-one based KDM4 and KDM5 (histone lysine demethylase families) inhibitors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
716243-BULK:
716243-VAR:
716243-1G:
716243-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cell penetrant inhibitors of the KDM4 and KDM5 families of histone lysine demethylases. 2. Pyrido [3, 4-d] pyrimidin-4 (3 H)-one derivatives
Westaway SM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(4), 1370-1387 (2016)
Discovery of a potent, selective, and orally active phosphodiesterase 10A inhibitor for the potential treatment of schizophrenia
Bartolome?-Nebreda JM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(10), 4196-4212 (2014)