Merck
525057
Sigma-Aldrich
4-ピラゾールボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
4,4,5,5-テトラメチル-2-(1H-ピラゾール-4-イル)-1,3,2-ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4C2O2BC3N2H3
CAS番号:
分子量:
194.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
142-146 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cn[nH]c2
InChI
1S/C9H15BN2O2/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3,(H,11,12)
InChI Key
TVOJIBGZFYMWDT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下に使用される試薬
  • 鈴木-宮浦クロスカップリング
  • ルテニウム触媒不斉水素化
以下のような、特別なピラゾール足場を含む多数の極めて重要な治療用酵素およびキナーゼの阻害剤の調製に使用される試薬
  • VEGF
  • Aurora
  • Rho(ROCK)
  • ヤヌスキナーゼ2(JAK)
  • c-MET
  • ALK
  • S-ニトロソグルタチオンレダクターゼ
  • CDC7
  • アセチル-CoAカルボキシラーゼ
  • 生存促進Bcl-2タンパク
  • ウイルスRNA依存性RNAポリメラーゼ
  • 長鎖脂肪酸エロンガーゼ 6
  • PI3
  • AKT
  • Chk1
  • プロテインキナーゼB
法的情報
Boron Molecular社製品。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
525057-BULK:
525057-5G:
525057-25G:
525057-VAR:
525057-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benjamin Perry et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(19), 5299-5302 (2008-09-09)
Optimization of the cellular and pharmacological activity of a novel series of PI3 kinase inhibitors targeting multiple isoforms is described.
Discovery of Novel Benzoxazinones as Potent and Orally Active Long Chain Fatty Acid Elongase 6 Inhibitors
Mizutani, T.; et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52, 7989-7300 (2009)
Gordon Saxty et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(10), 2293-2296 (2007-04-25)
Using fragment-based screening techniques, 5-methyl-4-phenyl-1H-pyrazole (IC50 80 microM) was identified as a novel, low molecular weight inhibitor of protein kinase B (PKB). Herein we describe the rapid elaboration of highly potent and ligand efficient analogues using a fragment growing approach.
Jesus R Medina et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(8), 2552-2555 (2010-03-26)
Novel Aurora inhibitors were identified truncating clinical candidate GSK1070916. Many of these truncated compounds retained potent activity against Aurora B with good antiproliferative activity. Mechanistic studies suggested that these compounds, depending on the substitution pattern, may or may not exert
J Jean Cui et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(18), 6342-6363 (2011-08-05)
Because of the critical roles of aberrant signaling in cancer, both c-MET and ALK receptor tyrosine kinases are attractive oncology targets for therapeutic intervention. The cocrystal structure of 3 (PHA-665752), bound to c-MET kinase domain, revealed a novel ATP site