Merck
565938
Sigma-Aldrich
5-フェニルチオフェン-2-カルボキシアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8OS
CAS番号:
分子量:
188.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
92-95 °C (lit.)
官能基
aldehyde
phenyl
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(s1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8OS/c12-8-10-6-7-11(13-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI Key
APWHJDHTLFVWSQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
565938-1G:
565938-VAR:
565938-BULK:
565938-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jian Xu et al.
Food chemistry, 221, 1530-1538 (2016-12-17)
We synthesized a series of 4- or 5-functionalized TCT derivatives (1-12) and investigated their inhibitory activities and mechanisms on tyrosinase by using Spectrofluorimetry, 1H and 13C NMR titration and IR spectra. The results of the fluorescence spectra and NMR titrations