Merck
259594
Sigma-Aldrich
3,4,5-トリヒドロキシベンズアルデヒド 一水和物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)3C6H2CHO·H2O
CAS番号:
分子量:
172.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
O.Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4.H2O/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4;/h1-3,9-11H;1H2
InChI Key
OSEOMYNJYKADOS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
259594-1G:
259594-250MG:
259594-VAR:
259594-5G:
259594-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)