Merck
D108405
Sigma-Aldrich
3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド
97%
別名:
プロトカテキュアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
138.12
Beilstein:
774381
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
150-157 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(C=O)cc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
InChI Key
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒドは、以下の合成の反応物として使用することができます:
  • 発光電気化学セルで使用されるポリ(p-フェニレンビニレン)発色団を含む 共重合体
  • ヒト結腸癌細胞に対する抗癌剤として適用される可能性がある2-アリールベンゾチアゾール。
  • 抗菌剤活性を有する種々のチアゾリン-4-オン環系。
  • 抗糖化物質として使用することができるイサチンのビス-シッフ塩基。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D108405-BULK:
D108405-100G:
D108405-5G:
D108405-25G:
D108405-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and electroluminescence of novel copolymers containing crown ether spacers.
Sun Q, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(4), 800-806 (2003)
Synthesis of new bioactive venlafaxine analogs: Novel thiazolidin-4-ones as antimicrobials.
Kavitha CV, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(7), 2290-2299 (2006)
Synthesis of bis-Schiff bases of isatins and their antiglycation activity.
Khan KM, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(22), 7795-7801 (2009)
Catriona G Mortimer et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(1), 179-185 (2006-01-06)
A series of new 2-phenylbenzothiazoles has been synthesized on the basis of the discovery of the potent and selective in vitro antitumor properties of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-fluorobenzothiazole (8n; GW 610, NSC 721648). Synthesis of analogues substituted in the benzothiazole ring was achieved
Yong Xu et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 110(4), 384-389 (2011-11-05)
Recent studies have demonstrated that nuclear factor-κB (NF-κB) and high-mobility group box 1 (HMGB1) are associated with the pathophysiology of sepsis. The present study was carried out to investigate the effects of protocatechuic aldehyde (PA) on an experimental model of