Merck
152099
Sigma-Aldrich
2,3,4-トリメトキシベンズアルデヒド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2CHO
CAS番号:
分子量:
196.20
Beilstein:
981091
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.5547 (lit.)
bp
168-170 °C/12 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
UCTUXUGXIFRVGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde was used to study the effects of 2,3,4-trimethoxybenzaldehyde on tubulin-dependent GTP hydrolysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
152099-50G:
152099-VAR:
152099-500G:
152099-BULK:
152099-5KG:
152099-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C M Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 256(17), 9242-9245 (1981-09-10)
The effects of a number of antimitotic drugs on the GTPase activity of tubulin were examined. The previously reported stimulation with colchicine and inhibition with podophyllotoxin and vinblastine wee confirmed. Maytansine, which competes with vinblastine in binding to tubulin, was