Merck
T68403
Sigma-Aldrich
3,4,5-トリメトキシベンズアルデヒド
98%
別名:
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2CHO
CAS番号:
分子量:
196.20
Beilstein:
395163
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
bp
163-165 °C/10 mmHg (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T68403-100G:
T68403-VAR:
T68403-1KG:
T68403-25G:
T68403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)