Merck
T70009
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2CH2OH
CAS番号:
分子量:
198.22
Beilstein:
2104523
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
228 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(CO)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
InChI Key
QPHLRCUCFDXGLY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T70009-100G:
T70009-10G:
T70009-VAR:
T70009-25G:
T70009-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)