アッセイ
≥98.0% (AT)
フォーム
crystals
mp
60-63 °C
溶解性
methanol: 0.1 g/mL, clear
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(CCl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6H2,1-3H3
InChI Key
XXRUQNNAKXZSOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
92176-BULK:
92176-25G:
92176-5G:
92176-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)