アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
155-160 °C (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(CC)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H20O3/c1-5-9(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
FGWYWKIOMUZSQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリエチルオルトプロピオン酸塩は、通常、新しいC-C結合を構築する目的でClaisen(クライゼン)転位に使用されます。また、ピロールおよびクロロ酢酸と反応して、1,1,1-[トリ-(ピロール-2-イル)]プロパンを生成します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T60607-100G:
T60607-5G:
T60607-BULK:
T60607-100ML:
T60607-5ML:
T60607-VAR:
T60607-500G:
T60607-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reactions between pyrrole and orthoesters: preparation of tri-(pyrrol-2-yl) alkanes.
Reese C B and Yan H
Tetrahedron Letters, 42(32), 5545-5547 (2001)
The Johnson-Claisen rearrangement of 3-hydroxy-2-methylenealkanenitriles: Stereoselective synthesis of functionalized trisubstituted alkenes.
Basavaiah D and Pandiaraju S
Tetrahedron Letters, 36(5), 757-758 (1995)
Stereoselectivity in the ortho ester Claisen rearrangements of the E and Z isomers of. gamma.-(1, 3-dioxan-4-yl) allyl alcohols.
Tadano K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(7), 2108-2113 (1990)
Acyclic stereoselection. 44. Diastereoselectivity in the ortho ester Claisen rearrangement of chiral propargylic alcohols. Use of. beta.-allenic esters as chiral methylmalonaldehyde synthons.
Henderson M A and Heathcock C H
The Journal of Organic Chemistry, 53(20), 4736-4745 (1988)
Claisen rearrangement of (Z)-3-deoxy-3-C-[(hydroxymethyl) methylene]-1, 2: 5, 6-di-O-isopropylidene-. alpha.-D-ribo-hexofuranose with triethyl orthopropionate.
Tadano K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(5), 1223-1227 (1989)