Merck
132624
Sigma-Aldrich
Tetramethyl orthocarbonate
98%
別名:
Orthocarbonic acid tetramethyl ester, Tetramethoxymethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(OCH3)4
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
1737682
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C5H12O4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
InChI Key
AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tetramethyl orthocarbonate undergoes stereoselectively controlled acid hydrolysis.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
132624-BULK:
132624-25G:
132624-5G:
132624-1G:
132624-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Experimental evidence for the stereoelectronically controlled hydrolysis of orthocarbonates.
Li S and Deslongchamps P.
Tetrahedron Letters, 35(31), 5641-5644 (1994)