Merck
163627
Sigma-Aldrich
テトラエチルオルソカルボナート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(OC2H5)4
CAS番号:
分子量:
192.25
Beilstein:
1747401
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H20O4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
CWLNAJYDRSIKJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tetraethyl orthocarbonate was used in the synthesis of 2,7-dimethylene-1,4,6,9-tetraoxaspiro[4,4]nonane. It was used in the synthesis of crosslinked poly(orthocarbonate)s used as organic solvent absorbent.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
163627-25G:
163627-BULK:
163627-VAR:
163627-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Radical polymerization of unsaturated spiroorthocarbonate.
Tagoshi H and Endo T.
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 27(4), 1415-1418 (1989)
Use of crosslinked poly (orthosilicate) s as organic solvent absorbent.
Sonmez HB, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 49, 846-846 (2008)