アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
107-109 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
COC(C)(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI Key
HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
オルト酢酸トリメチルの気相脱離の動力学およびメカニズムは310~369°Cの温度範囲および50~130 Torrの圧力範囲にわたって調べられています.
オルト酢酸トリメチルは、アルコールとの反応およびその後のクネーフェナーゲル縮合によってアクリロニトリル中間体を合成するために使用されます。
オルト酢酸トリメチルは、アルコールとの反応およびその後のクネーフェナーゲル縮合によってアクリロニトリル中間体を合成するために使用されます。
アプリケーション
オルト酢酸トリメチルは、2-アミノ-9-(3-アシルオキシメチル-4-アルコキシカルボニルオキシブト-1-イル)プリンおよび2-アミノ-9-(3-アルコキシカルボニル-オキシメチル-4-アルコキシカルボニルオキシブト-1-イル)プリンの合成に使用されています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
237876-5ML:
237876-500ML:
237876-VAR:
237876-BULK:
237876-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
D K Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 7(8), 1715-1725 (1999-09-11)
A series of 2-amino-9-(3-acyloxymethyl-4-alkoxycarbonyloxybut-1-yl)purin es (1-8) and 2-amino-9-(3-alkoxycarbonyl-oxymethyl-4-alkoxycarbonyloxybut -1-yl)purines (9-12) were synthesized as potential prodrugs of penciclovir. Treatment of 6-deoxypenciclovir with trimethyl orthoacetate or triethyl orthopropionate (1.2 equiv) in DMF in the presence of p-TsOH.H2O (0.1 equiv) followed by quenching
Takahide Murakami et al.
Acta biomaterialia, 84, 257-267 (2018-12-12)
Postoperative adhesion is a relevant clinical problem that causes a variety of clinical complications after abdominal surgery. The objective of this study is to develop a liquid-type antiadhesion agent and evaluate its efficacy in preventing tissue adhesion in a rat
Transesterification of trimethyl orthoacetate: an efficient protocol for the synthesis of 4-alkoxy-2-aminothiophene-3-carbonitriles
Rao KV, et al.
Tetrahedron Letters, 54, 1274-1278 (2013)
Edgar Márquez et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(47), 12140-12142 (2008-11-01)
The gas-phase elimination kinetics of the title compounds have been examined over the temperature range of 310-369 degrees C and pressure range of 50-130 Torr. The reactions, in seasoned vessels, are homogeneous, unimolecular, and follow a first-order rate law. The