Merck
73861
Sigma-Aldrich
N-ニトロソジエチルアミン
≥99.0% (GC)
別名:
ジエチルニトロソアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NNO
CAS番号:
分子量:
102.14
Beilstein:
1744991
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
bp
177 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL (lit.)
官能基
N-nitroso
amine
nitroso
SMILES記法
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-ニトロソジエチルアミンは、以下の合成の反応物として使用できます:
  • HCl存在下での可視光誘起光付加によるアルケンからのα-アミノオキシム誘導体.
  • ジクロロメタン存在下での金属ポルフィリンからのジエチルニトロソアミン金属ポルフィリン錯体
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
73861-VAR:
73861-BULK:
73861-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Li Chen et al.
Inorganic chemistry, 37(18), 4677-4688 (2001-10-24)
Diethylnitrosamine reacts with [(TPP)Fe(THF)(2)]ClO(4) (TPP = 5,10,15,20-tetraphenylporphyrinato dianion) in toluene to generate the bis-nitrosamine complex, [(TPP)Fe(Et(2)NNO)(2)]ClO(4), in 96% isolated yield. The related [(TTP)Fe(Et(2)NNO)(2)]SbF(6) (TTP = 5,10,15,20-tetra-p-tolylporphyrinato dianion) complex is prepared in 70% isolated yield via a similar reaction in CH(2)Cl(2).
Changyu Zhu et al.
Journal of hepatology, 74(3), 613-626 (2020-10-11)
The hepatocyte Notch pathway is a pathogenic factor in non-alcoholic steatohepatitis (NASH)-associated fibrosis, but its role in hepatocellular carcinoma (HCC) is less well defined. Herein, we aimed to characterize the molecular and clinical features of Notch-active human HCC, and to
Dilip V Patil et al.
Organic letters, 23(8), 3105-3109 (2021-04-02)
The generation of aminium radical cation species from N-nitrosoamines is disclosed for the first time through visible-light excitation at 453 nm. The developed visible-light-promoted photoaddition reaction of N-nitrosoamines to alkenes was combined with the o-NQ-catalyzed aerobic oxidation protocol of amines
Koichi Fujisawa et al.
PloS one, 10(6), e0129950-e0129950 (2015-06-25)
Maid is a helix-loop-helix protein that is involved in cell proliferation. In order to further elucidate its physiological functions, we studied Maid activity in two small fish model systems. We found that Maid expression was greatest in zebrafish liver and
L Verna et al.
Pharmacology & therapeutics, 71(1-2), 57-81 (1996-01-01)
N-Nitrosodiethylamine (NDEA) is DNA reactive after bioactivation and produces tumors in every animal species tested. Bioactivation is effected by several P450 isozymes including CYP2E1, which is ethanol inducible. Tumor formation in rat liver was proportional to O4-ethyldeoxythymidine formation in DNA