Merck
442687
Supelco
N-ニトロソジエチルアミン
analytical standard
別名:
ジエチルニトロソアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NNO
CAS番号:
分子量:
102.14
Beilstein:
1744991
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
177 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。′さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442687:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L Verna et al.
Pharmacology & therapeutics, 71(1-2), 57-81 (1996-01-01)
N-Nitrosodiethylamine (NDEA) is DNA reactive after bioactivation and produces tumors in every animal species tested. Bioactivation is effected by several P450 isozymes including CYP2E1, which is ethanol inducible. Tumor formation in rat liver was proportional to O4-ethyldeoxythymidine formation in DNA
Takeki Uehara et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 132(1), 53-63 (2013-01-05)
Hepatocellular carcinoma (HCC) mostly develops in patients with advanced fibrosis; however, the mechanisms of interaction between a genotoxic insult and fibrogenesis are not well understood. This study tested a hypothesis that fibrosis promotes HCC via a mechanism that involves activation
Ziyan Wang et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 57(5), 1869-1881 (2013-01-10)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a devastating consequence of chronic inflammatory liver diseases. The goal of this study was to investigate whether Toll-like receptor 4 (TLR4) activity contributes to HCC initiation and progression in mice. A mouse model of diethylnitrosamine (DEN)-induced
Jingling Jin et al.
The Journal of biological chemistry, 288(20), 14451-14462 (2013-04-09)
Cancer changes biological processes in the liver by altering gene expression at the levels of transcription, translation, and protein modification. The RNA binding protein CUGBP1 is a key regulator of translation of CCAAT enhancer binding protein β and histone deacetylase
Masaaki Miyakoshi et al.
Molecular carcinogenesis, 53(1), 67-76 (2012-08-23)
STAT3 activation is involved in development and progression of hepatocellular carcinoma (HCC). We investigated STAT3 activation during hepatocarcinogenesis induced by neonatal diethylnitrosamine (DEN) treatment in mice. Nuclear accumulation and phosphorylation of STAT3 were detected in altered hepatocyte foci in the