certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1466652
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
bp
177 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Lisinopril API and its final product
- Sitagliptin and metformin hydrochlorideimmediate and extended-release formulations
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR2408-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Discover the efficient separation six nitrosamine impurities with high reproducibility and precise detection to ensure accurate analysis for regulatory compliance.
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
関連コンテンツ
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.