アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cnc(Oc2ccc(Oc3ncc(Cl)cc3Cl)cc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C16H8Cl4N2O2/c17-9-5-13(19)15(21-7-9)23-11-1-2-12(4-3-11)24-16-14(20)6-10(18)8-22-16/h1-8H
InChI Key
BAFKRPOFIYPKBQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... NR1I3(9970)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1443-VAR:
T1443-5MG:
T1443-BULK:
T1443-IP:
T1443-BULK-CR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.