アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
core: cobalt
reagent type: catalyst
SMILES記法
[H]O[H].C1C\N=C\c2ccccc2O[Co]Oc3ccccc3\C=N\1
InChI
1S/C16H16N2O2.Co.H2O/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20;;/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2;;1H2/q;+2;/p-2/b17-11+,18-12+;;
InChI Key
ZHOAQDMEVUBLJP-SNTCFBDDSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236063-BULK:
236063-VAR:
236063-1G:
236063-5G:4548173928098
236063-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック