Merck
404454
Sigma-Aldrich
(S,S)-(+)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミノマンガン(III)クロリド
別名:
(S,S)-Jacobsen触媒
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[[(CH3)3C]2C6H2-2-(O-)CH=N]2C6H10]MnCl
CAS番号:
分子量:
635.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
mp
330-332 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc2C=[N@@H]3[C@H]4CCCC[C@@H]4[N@H]5=Cc6cc(cc(c6O[Mn]35(Cl)Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.ClH.Mn/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;1H;/q;;+3/p-3/b37-21+,38-22+;;/t29-,30-;;/m0../s1
InChI Key
LJVAWOSDJSQANR-RUIQGICGSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(S,S)-(+)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride is a metal-salen complex that can catalyze a variety of asymmetric transformations.
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • ct-DNAとの挿入的結合およびラジカル捕捉抗酸化活性の研究
  • フェノキシ修飾ジルコニウム ポリ(スチレンフェニルビニルホスホナート)上への固定化
  • エナンチオ選択的反応のコンホメーションモデル研究に用いる誘導体の合成
以下の用途に関与する触媒です。
  • オレフィンの不斉エポキシ化
  • 第二級アルコールのラセミ体の酸化的速度論的分割に用いるイオン液体修飾型メソ多孔性シリカ上への固定化†
  • スチレンのエポキシ化に用いるジアミン修飾型ジルコニウム オリゴ-スチレニルホスホナート リン酸水素上への固定化
無置換オレフィンのサレン(Mn)触媒による不斉エポキシ化反応。さまざまな基質、特にcis-アルケンに対して高エナンチオ選択性かつ高収率を与えます。タキソールの側鎖cis-1-アミノ-2-インダノールの合成などの利用例があります。Jacobsen触媒はシリルエノールエーテルの不斉α-ヒドロキシル化反応にも用いられています。種々のオレフィンをエナンチオ選択的にエポキシ化する触媒です
法的情報
Jacobsen HKR技術を使用する、Shasun Chemicals and Drugs Limitedのライセンスに基づき製造しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
404454-VAR:
404454-5G:
404454-1G:
404454-BULK:
404454-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adam, W. et al.
Tetrahedron, 37, 6531-6531 (1996)
Senanayake, C.H. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 3993-3993 (1995)
Zhang, W. Jacobsen, E.N.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 2296-2296 (1991)
Lee, N.H. et al.
Tetrahedron Letters, 32, 5055-5055 (1991)
Journal of the American Chemical Society, 113, 7063-7063 (1991)