Merck
693456
Sigma-Aldrich
Shi エポキシ化反応のオキサゾリジノンメチル触媒
95%
別名:
(3aR,5′S,7aR)-ジヒドロ-2,2-ジメチル-3′-(4-メチルフェニル)-スピロ[6H-1,3-ジオキソロ[4,5-c]ピラン-6,5′-オキサゾリジン]-2′,7(4H)-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19NO6
CAS番号:
分子量:
333.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
光学活性
[α]22/D -28.0°, c = 1 in chloroform
mp
149-154 °C
官能基
ether
ketal
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)N2C[C@]3(OC[C@H]4OC(C)(C)O[C@H]4C3=O)OC2=O
InChI
1S/C17H19NO6/c1-10-4-6-11(7-5-10)18-9-17(24-15(18)20)14(19)13-12(8-21-17)22-16(2,3)23-13/h4-7,12-13H,8-9H2,1-3H3/t12-,13-,17+/m1/s1
InChI Key
WFKGDVVGAWYPFR-XNJGSVPQSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
不斉エポキシ化反応の有機分子触媒
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
693456-500MG:
693456-BULK:
693456-VAR:
693456-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Catalytic asymmetric epoxidation of alkenes has been the focus of many research efforts over the past two decades, the best known methods probably being those developed by Sharpless and Jacobsen-Katsuki.