Merck
518751
Sigma-Aldrich
4-アミノフェニルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)アニリン, 4-アミノフェニルボロン酸, ピナコール環状エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18BNO2
CAS番号:
分子量:
219.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,14H2,1-4H3
InChI Key
ZANPJXNYBVVNSD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-アミノフェニルボロン酸ピナコールエステルは、次の反応の試薬として使用できます。
  • Pd触媒鈴木-宮浦クロスカップリングを介してヨードクロモンと反応させ置換3-フェニル-4H-1-ベンゾピラン-4-オンを調製。
  • ペンタキノンからローダミンへの結合間エネルギー移動に基づく新しい蛍光指示薬を用いた蛍光光度法による水銀(II)の検出。
  • ロジウム触媒アミン化反応。
  • 抗結核および抗細菌化合物を合成するパラジウム触媒鈴木クロスカップリング。
次の物質の調製にも使用できます。
  • バイオプローブおよびマルチチャネルキーパッドシステムとしての使用が考えられるヘキサフェニルベンゼン誘導体の調製において。
  • 溶液処理可能なn-チャネル電界効果トランジスタ用マトリックスとして、ピロメリット酸ジイミドベースポリマーを調製する際に。
  • 電気化学的および分光電気化学的挙動を示す低バンドギャップ半導体として、オリゴアリーレンおよびナフタレンビスイミドの交互コポリマーを調製する際に。
  • γアミロイドβ形成の治療において-セクレターゼモジュレーターを調製する際に。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
518751-VAR:
518751-BULK:
518751-1G:
518751-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aminothiazoles as γ-secretase modulators
Luebbers, T.; et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21, 6554-6558 (2012)
Synthesis and Characterization of a Pyromellitic Diimide-Based Polymer with C- and N-Main Chain Links: Matrix for Solution-Processable n-Channel Field-Effect Transistors
Kola, S.; et al.
ACS Macro Letters, 1, 136-140 (2012)
Vandana Bhalla et al.
Organic letters, 14(4), 1012-1015 (2012-01-28)
Zinc ensemble of hexaphenylbenzene derivative 3 exhibits sensitive response toward adenosine monophosphate (AMP) and H(2)PO(4)(-) ions. Further, the application of derivative 3 as a multichannel molecular keypad could be realized in the presence of inputs of Zn(2+) ions, H(2)PO(4)(-) ions
David A Vasselin et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(13), 3973-3981 (2006-06-23)
A new series of fluoro-, methoxyl-, and amino-substituted isoflavones have been synthesized as potential antitumor agents based on structural similarities to known flavones and isoflavones (quercetin and genistein respectively) and antitumor 2-phenylbenzothiazoles. Target compounds were synthesized using palladium-catalyzed coupling methodologies
Michael König et al.
Tetrahedron, 67(23), 4243-4252 (2011-07-16)
The palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction has been investigated on meso-substituted trans-A(2)B-corrole using tailored Pd-catalyst systems.We present the first examples of Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions on meso-substituted trans-A(2)B-corrole derivatives with neutral, sterically hindered, inactivated and heteroaromatic boronic acids and esters, alkenylboronic acids