Merck
721379
Sigma-Aldrich
2-アミノフェニルボロン酸 塩酸塩
≥95%
別名:
2-Aminophenylboronic acid HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C6H4B(OH)2 · HCl
CAS番号:
分子量:
173.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
145-156 °C
SMILES記法
Cl.Nc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
InChI Key
WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 汎セレクチンアンタゴニストおよび抗炎症剤候補としての、トリヒドロキシベンゼンモチーフをもつ、小分子の調製
  • グルコース-選択的ホログラフィックセンサー用に設計される、ボロン酸配位子の調製
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
721379-VAR:
721379-BULK:
721379-1G:
721379-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)