アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
63-68 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2N
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8H,14H2,1-4H3
InChI Key
ZCJRWQDZPIIYLM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に関わる反応物質です。
- ピクテ・スペングラー型環化反応を介したインドロ[3,4-cd][1]ベンゾアゼピン
- 抗菌性の両親媒性アリールペプチド模倣物
- 分子内求電子置換反応を介したピリドキナゾリンとベンゾ[h][1,6]ナフチリジン
- チエノピリジン誘導体
- ジヒドロキノロン類
- メタクリルアミドフェニルボロン酸
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
576557-VAR:
576557-5G:
576557-1G:
576557-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック