Merck
574686
Sigma-Aldrich
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18BNO2
CAS番号:
分子量:
219.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
90-94 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-6-5-7-10(14)8-9/h5-8H,14H2,1-4H3
InChI Key
YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester can be used:
  • As a starting material for the synthesis of 6-(hetero)arylthieno[3,2-b]pyridines, which are known to inhibit human tumor cells selectively.
  • In the functionalization of deuteroporphyrin IX dimethyl ester through Suzuki-Miyaura coupling.
  • To prepare benzo[d]oxazole based type-I FLT3-ITD inhibitors.
法的情報
Boron Molecular社の製品です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
574686-1G:
574686-5G:
574686-BULK:
574686-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Functionalization of Deutero-and Protoporphyrin IX Dimethyl Esters via Palladium-Catalyzed Coupling Reactions
O?Brien JM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 84(10), 6158-6173 (2019)
Efficient synthesis of 6-(hetero) arylthieno [3, 2-b] pyridines by Suzuki-Miyaura coupling. Evaluation of growth inhibition on human tumor cell lines, SARs and effects on the cell cycle
Queiroz M-J, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 45(12), 5628-5634 (2010)
Discovery of benzo [d] oxazole derivatives as the potent type-I FLT3-ITD inhibitors
Bao J, et al.
Bioorganic Chemistry, 94(10), 103248-103248 (2020)