Merck
698032
Sigma-Aldrich
フェニルボロン酸 MIDA エステル
95%
別名:
6-メチル-2-フェニル-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-4,8-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12BNO4
CAS番号:
分子量:
233.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
166-170 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12BNO4/c1-13-7-10(14)16-12(17-11(15)8-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI Key
AISHCGVNWMRLOM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
結晶化溶媒を除外しています。DMSOを10 wt. %まで含むことがあります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
698032-BULK:
698032-VAR:
698032-5G:
698032-25G:
698032-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)