Merck
734217
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine-2,6-dione
97%
別名:
MIDA anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NO3
CAS番号:
分子量:
129.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
41-45 °C
官能基
anhydride
ester
SMILES記法
CN1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO3/c1-6-2-4(7)9-5(8)3-6/h2-3H2,1H3
InChI Key
FGQJBZHMORPBRR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
734217-BULK:
734217-10G:
734217-1G:
734217-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)