Merck
655228
Sigma-Aldrich
ビニルトリフルオロホウ酸カリウム
95%
別名:
カリウム (エテニル)トリフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHBF3K
CAS番号:
分子量:
133.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)C=C
InChI
1S/C2H3BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H,1H2;/q-1;+1
InChI Key
ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
詳細
ビニルトリフルオロホウ酸カリウムは、パラジウム触媒の存在下でビニル化剤として使用される多用途の有機金属試薬です。
ビニルトリフルオロホウ酸カリウムは空気および水に安定的な有機トリフルオロホウ酸カリウムで、比較的緩やかな条件下でのカップリング反応に使用できます。
アプリケーション
有機トリフルオロボラートは以下に関わっています:
  • 鈴木-宮浦クロスカップリング反応及び重合反応
  • フォトニック結晶の合成
  • 色素増感太陽電池のための増感剤の合成
  • マンニッヒ/ジアステレオ選択的ヒドロアミノ化反応シーケンス
多用途の安定したボロン酸代替物質としての有機トリフルオロボラート。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
655228-100G:
655228-BULK:
655228-25G:
655228-5G:
655228-1G:
655228-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Potassium Ethenyl Trifluoroborate
Molander GA and Cooper DJ
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
The suzuki-heck polymerization as a tool for the straightforward obtainment of poly (fluorenylene-vinylene) sensitizers for dye-sensitized solar cells.
Grisorio R, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 49(4), 842-847 (2011)
Suzuki- Miyaura cross-coupling reactions of potassium vinyltrifluoroborate with aryl and heteroaryl electrophiles.
Molander GA and Brown AR
The Journal of Organic Chemistry, 71(26), 9681-9686 (2006)
New poly (phenylenevinylene)-methyl methacrylate-based photonic crystals.
Achelle S, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 48(12), 2659-2665 (2010)
Xuejuan Ma et al.
Journal of hazardous materials, 355, 65-73 (2018-05-19)
The degradation of organophosphorous nerve agents is of primary concern due to the severe toxicity of these agents. Based on the active center of organophosphorus hydrolase (OPH), a bimetallic nuclear ligand, (5-vinyl-1,3-phenylene)bis(di(1H-imidazol-2-yl) methanol) (VPIM), was designed and synthesized, which contains
資料
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.
関連コンテンツ
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.