Merck
698083
Sigma-Aldrich
4-ブロモフェニルボロン酸 MIDA エステル
97%
別名:
2-(4-ブロモフェニル)-6-メチル-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-4,8-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11BBrNO4
CAS番号:
分子量:
311.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
248-253 °C
官能基
bromo
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H11BBrNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
ZKMPNCNELZIKDC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
698083-5G:
698083-25G:
698083-BULK:
698083-1G:
698083-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)