Merck
298441
Sigma-Aldrich
クロロボランメチルスルフィド錯体
別名:
クロロ(硫化ジメチル)ジヒドロホウ素, ボロンモノクロリドメチルスルフィド錯体, モノクロロボラン-ジメチルスルフィド, モノクロロボランメチルスルフィド錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S·BH2Cl
CAS番号:
分子量:
110.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
C[S+](C)[BH2-]Cl
InChI
1S/C2H8BClS/c1-5(2)3-4/h3H2,1-2H3
InChI Key
CUKLQTNDSCOWTI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ヒドロホウ素化反応やクロロジアルキルボランの合成に用いられる試薬。
以下の反応物質です:
  • Substitution Reactions
  • ホウ素化反応
  • ジボリルアミンの調製
  • 低温炭素-水素活性化反応による非対称ボラフルオレンの調製
  • a-キラルアルデヒドによる不斉アルドール反応
  • α-ピネンによる付加反応
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
298441-VAR:
298441-BULK:
298441-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)