Merck
307629
Sigma-Aldrich
三ヨウ化ホウ素
95%
別名:
トリヨードボラン, ヨウ化ホウ素(BI3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BI3
CAS番号:
分子量:
391.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
密度
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
IB(I)I
InChI
1S/BI3/c2-1(3)4
InChI Key
YMEKEHSRPZAOGO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
三ヨウ化ホウ素は強いルイス酸です。ヨウ素(I2)をヘプタン中で水素化ホウ素カリウム(KBH4)で処理することによって調製できます。
アプリケーション
三ヨウ化ホウ素はエーテル、エステル、アルコールのC-O結合を切断する試薬として使用できます。また、シランおよびハロゲン化物の切断にも使用できます。三ヨウ化ホウ素は、アルコールをヨウ化アルキルに、スルホニルとスルフィニルをジスルフィドに変換します。この試薬を用いてトリアリールアミンのボリル化を行うことができます。
また、イミダゾール系イミノアルミニウム二ハロゲン化物金属錯体および炭窒化ホウ素(BCN)ナノワイヤーの調製にも使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
307629-5G:4548173987743
307629-25G:4548173987736
307629-VAR:
307629-BULK:
307629-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and growth mechanism of BCN nanowires
Yin Y and Chen Y
Materials Letters, 65(15-16), 2476-2478 (2011)
Daniel Franz et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(11), 4451-4461 (2013-12-18)
The reaction of bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolin-2-imine (LH, 1) with Me3N·AlH3 furnishes {μ-LAlH2}2 (2). The marked tendency of 2 to release its hydride substituents is ascribed to the strong electron-donor character of the imidazolin-2-iminato ligand. This is supported by its reactivity study and
Susumu Oda et al.
Organic letters, 22(2), 700-704 (2020-01-08)
Electrophilic C-H borylation of arenes using boron triiodide has been developed. This reaction proceeded smoothly in the absence of additives, and the diiodoboryl group was installed at the most sterically accessible carbon, where the HOMO is localized to a certain
Boron triiodide
Ronald R and Karatholuvhu MS
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2009)
Boron Triiodide
Ronald R and Karatholuvhu MS
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)