Merck
525685
Sigma-Aldrich
Bis(hexylene glycolato)diboron
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24B2O4
CAS番号:
分子量:
253.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CC(C)(C)OB(O1)B2OC(C)CC(C)(C)O2
InChI
1S/C12H24B2O4/c1-9-7-11(3,4)17-13(15-9)14-16-10(2)8-12(5,6)18-14/h9-10H,7-8H2,1-6H3
InChI Key
UEBSWKNVDRJVHN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Bis(hexylene glycolato)diboron can be used as a reagent:
  • To prepare aryl boronate esters via metal-catalyzed direct C-H borylation of aryl compounds.
  • In the chemoselective synthesis of C−C coupling products via nickel catalyzed coupling of primary and secondary alkyl halides.
  • In the nickel-catalyzed regioselective arylboration of terminal nonactivated alkenes to yield alkyl boranes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
525685-BULK:
525685-1G:
525685-VAR:
525685-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nickel-catalyzed cross-coupling of unactivated alkyl halides using bis (pinacolato) diboron as reductant
X Hailiang, et al.
Chemical Science, 4(10), 4022-4029 (2013)
Nickel-Catalyzed Migratory Arylboration of Nonactivated Alkenes
Wang W, et al.
Synlett, 30(16), 1850-1854 (2019)
Borylation of Arenes with Bis (hexylene glycolato) diboron
Liskey CW and Hartwig JF
Synthesis, 45(13), 1837-1842 (2013)