アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lead
不純物
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
6.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[PbH2++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pb/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Lead(II) sulfate uses.: Widely recognized for its role in lead-acid battery technology, Lead(II) sulfate is pivotal in the production of battery plates. It contributes to the battery′s ability to store and release energy efficiently, which is critical in automotive and renewable energy storage applications (DOI: 10.1039/d3ra04386j).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254258-10G:4548173223247
254258-50G:4548173223254
254258-VAR:
254258-BULK:
254258-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
今日注目されているペロブスカイト太陽電池に繋がる、色素増感太陽電池(DSSC)にペロブスカイト化合物を用いた初期の事例を、韓国のNam-Gyu Park教授に紹介していただきました。
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。