Merck
243582
Sigma-Aldrich
Lead(II) carbonate basic
−325 mesh
別名:
Lead(2+) dicarbonate dihydroxide, Trilead bis(carbonate) dihydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(PbCO3)2·Pb(OH)2
CAS番号:
分子量:
775.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
78.0-82.0% Pb basis (EDTA titration)
フォーム:
powder
アッセイ
78.0-82.0% Pb basis (EDTA titration)
品質水準
フォーム
powder
粒径
−325 mesh
mp
400 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[PbH2++].[PbH2++].O[PbH2]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.2H2O.3Pb/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H2,2,3,4);2*1H2;;;/q;;;;3*+2/p-6
InChI Key
RYZCLUQMCYZBJQ-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lead(II) carbonate basic is also known as whitelead. It is insoluble in waterand ethanol. It is widely used as a white pigment for paintingapplications.
アプリケーション
Lead(II) carbonate basic can be used:
  • As a precursor to synthesize formamidinium lead iodide perovskite nanocrystals, for optoelectronic devices.
  • To fabricate Pb3(OH)2(CO3)2/C anode materials for lithium-ion batteries.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
243582-5G:4548173240749
243582-VAR:
243582-2.5KG:4548173240763
243582-100G:4548173240770
243582-500G:4548173240756
243582-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Formation of a photoactive quasi-2D formamidinium lead iodide perovskite in water
Atanu Jana, et al.},
Journal of Materials Chemistry, 7, 25785-25790 (2019)
Synthesis and electrochemical performance of Pb3(OH)2(CO3)2/C anode material for lithium-ion battery application
Yanqing Zhang, et al.
Ionics, 26, 3289-3295 (2020)
資料
今日注目されているペロブスカイト太陽電池に繋がる、色素増感太陽電池(DSSC)にペロブスカイト化合物を用いた初期の事例を、韓国のNam-Gyu Park教授に紹介していただきました。
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.