About This Item
化学式:
Pb(NO3)2
CAS番号:
分子量:
331.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
crystals and lumps
solid
solid
おすすめの製品
アプリケーション
いくつかの新しい鉛と四角酸のジアルキルアミノ誘導体との高分子錯体が、ランタニド錯体の配位モードを研究するためのプロトタイプとして生成されました。
硝酸鉛(II)(Pb(NO3)2)は、ペロブスカイト量子ドット増感太陽電池(QDSC)の製造に使用できる二価の重金属硝酸塩です。また、化学センサーの形成にも使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203580-10G:4548173114088
203580-VAR:
203580-BULK:
203580-50G:4548173114095
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Timothy J Aikin et al.
eLife, 9 (2020-09-18)
A large fraction of human cancers contain genetic alterations within the Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK) signaling network that promote unpredictable phenotypes. Previous studies have shown that the temporal patterns of MAPK activity (i.e. signaling dynamics) differentially regulate cell behavior.
Xia Yuan et al.
Theranostics, 10(10), 4589-4605 (2020-04-16)
Rationale: The adverse health effects of nano-particulate pollutants have attracted much attention in recent years. Carbon nanomaterials are recognized as risk factors for prolonged inflammatory responses and diffuse alveolar injury. Previous research indicated a central role of alveolar macrophages in
Polyaniline nanofiber composites with metal salts: chemical sensors for hydrogen sulfide
Virji S, et al.
Small, 1(6), 624-627 (2005)
Electrokinetic properties of kaolinite in mono-and multivalent electrolyte solutions
Alkan M, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 83(1-3), 51-59 (2005)
Julian Wachstein et al.
PloS one, 7(12), e51747-e51747 (2013-01-10)
Human CD4(+)CD25(+)FoxP3(+) T regulatory cells (Tregs) control effector T cells and play a central role in peripheral tolerance and immune homeostasis. Heat shock protein 70 (HSP70) is a major immunomodulatory molecule, but its effect on the functions of Tregs is