Merck
NIST928
硝酸鉛(II)
NIST® SRM® 928
別名:
二硝酸鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pb(NO3)2
CAS番号:
分子量:
331.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
solid
包装
pkg of 30 g
メーカー/製品名
NIST®
mp
470 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
general analytical
フォーマット
neat
SMILES記法
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI Key
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is certified for use as an assay standard for lead and is intended primarily for use in the calibration and standardization of procedures employed in analysis and for routine critical evaluation of the daily working standards used in these procedures. A unit of SRM 928 consists of 30 g of lead nitrate. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 928_cert
SRM 928_SDS
アプリケーション
いくつかの新しい鉛と四角酸のジアルキルアミノ誘導体との高分子錯体が、ランタニド錯体の配位モードを研究するためのプロトタイプとして生成されました。
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Lead Nitrate [Pb(NO3)2]
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST928:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2