Merck
467790
Sigma-Aldrich
硝酸鉛(II)
≥99.95% trace metals basis
別名:
二硝酸鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pb(NO3)2
CAS番号:
分子量:
331.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.95% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: lead
不純物
<500 ppm total metallic impurities
mp
470 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
SMILES記法
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI Key
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
いくつかの新しい鉛と四角酸のジアルキルアミノ誘導体との高分子錯体が、ランタニド錯体の配位モードを研究するためのプロトタイプとして生成されました。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
467790-VAR:
467790-250G:4548173155500
467790-50G:4548173155517
467790-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lincoln A. Hall et al.
Inorganic chemistry, 36(14), 3096-3101 (1997-07-02)
Reaction of three different 1-(dialkylamino) derivatives of 3,4-dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione (squaric acid) with lead(II) nitrate in aqueous solution yielded polymeric complexes which have been characterized by single-crystal X-ray analysis. Pb[(CH(3))(2)NC(4)O(3)](2)(OH(2))(2).H(2)O (1) produced from 1-(dimethylamino)-2-methoxycyclobutenedione crystallizes in the triclinic space group P&onemacr;, with
Merylin Zizza et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 126, 231-241 (2012-12-19)
The hindering effects of metals and in particular lead (Pb) are representing a growing threat to aquatic organisms such as fish. This observation derives from toxic concentrations of Pb accounting for altered neurophysiological activities of some interesting teleost models like
Mostafa Lamhamdi et al.
Comptes rendus biologies, 334(2), 118-126 (2011-02-22)
Lead (Pb) is an environmental pollutant extremely toxic to plants and other living organisms including humans. To assess Pb phytotoxicity, experiments focusing on germination of wheat seeds were germinated in a solution containing Pb (NO(3))(2) (0.05; 0.1; 0.5; 1g/L) during
Xuemei Li et al.
Journal of hazardous materials, 213-214, 55-61 (2012-02-24)
An endophytic fungus was tested in rice (Oryza sativa L.) exposed to four levels of lead (Pb) stress (0, 50, 100 and 200 μM) to assess effects on plant growth, photosynthesis and antioxidant enzyme activity. Under Pb stress conditions, endophyte-infected
Hans J Jakobsen et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 211(2), 195-206 (2011-06-28)
The acquisition and different appearances observed for wide bandwidth solid-state MAS NMR spectra of low-γ nuclei, using (14)N as an illustrative nucleus and employing two different commercial spectrometers (Varian, 14.1T and Bruker, 19.6T), have been compared/evaluated and optimized from an