Merck
215902
Sigma-Aldrich
酢酸鉛(II) 三水和物
ACS reagent, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
379.33
Beilstein:
3730298
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
99.0-103.0% (ACS specification)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
99.0-103.0% (ACS specification)
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lead
mp
75 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
NO3- and NO2-: ≤0.005%
chloride (Cl-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
SMILES記法
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
酢酸鉛(II)三水和物は、異性体フェニレンジ酢酸を使用して鉛ベースの配位ポリマーを合成するための試薬として使用できます。硫化鉛ナノ粒子を合成するための前駆体としても使用できます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215902-25G:4548173116969
215902-2.5KG:4548173116952
215902-500G:4548173116976
215902-BULK:
215902-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Sailakshmi Velamoor et al.
mBio, 11(4) (2020-08-14)
Enveloped viruses hijack cellular membranes in order to provide the necessary material for virion assembly. In particular, viruses that replicate and assemble inside the nucleus have developed special approaches to modify the nuclear landscape for their advantage. We used electron
Lead acetate trihydrate precursor route to synthesize novel ultrafine lead oxide from spent lead acid battery pastes.
Sun X, et al.
Journal of Power Sources, 269, 565-576 (2014)
Carbon-13 CP/MAS NMR and crystallographic investigations of the structure and solid-state transformations of lead (II) acetate trihydrate.
Bryant RG, et al.
Inorganic Chemistry, 23(22), 3580-3584 (1984)
Carbone L, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(40), 3952-3956 (2006)
Jane V Knichal et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(92), 14436-14439 (2014-10-11)
5-Ethynyl-1,3-benzenedicarboxylic acid (H2ebdc) reacted with lead(II) acetate trihydrate yields a 1D ladder network, [Pb(ebdc)(MeOH)]2·H2O (1). Removing crystals of 1 from the mother liquor results in a facile single crystal to single crystal transition, yielding 2D [Pb(ebdc)] net (2) with a