Merck
307718
Sigma-Aldrich
硫酸鉄(III) 水和物
97%
別名:
硫酸第二鉄 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe2(SO4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
399.88 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ:
97%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
SMILES記法
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI Key
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
対応する酸およびアルコールからの芳香族エステルの調製のための、簡便で効率的な触媒。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
307718-5G:4548173936598
307718-100G:4548173936567
307718-VAR:
307718-500G:4548173936581
307718-12KG:4548173936574
307718-VAR-D:
307718-BULK:
307718-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhang, G-S.
Synthetic Communications, 29, 607-607 (1999)
Ferric sulfate hydrate-catalyzed O-glycosylation using glycals with or without microwave irradiation.
Zhang G, et al.
Tetrahedron, 64(2), 339-344 (2008)
Rajendra P Shukla et al.
Talanta, 209, 120560-120560 (2020-01-02)
Antipsychotic clozapine is the most effective medication currently available for schizophrenia. However, clozapine is dramatically underutilized due to its harsh side effects that are not effectively monitored. By continuously monitoring clozapine blood levels, such as use of an implantable glucometer
Carmen Stavarache et al.
Ultrasonics sonochemistry, 9(6), 291-296 (2002-10-31)
The influence of ultrasounds (200 kHz frequency) on the decomposition of chlorobenzene (CB) in a water solution (around 100 ppm concentration) containing iron or palladium sulfates was investigated. The intermediates of the sonolysis were identified, thus allowing a deeper insight
M I Murav'ev et al.
Prikladnaia biokhimiia i mikrobiologiia, 47(6), 663-671 (2012-02-01)
Leaching of sulfide-oxidized copper concentrate of the Udokan deposit ore with a copper content of 37.4% was studied. In the course of treatment in a sulfuric acid solution with pH 1.2, a copper leaching rate was 6.9 g/kg h for