安全性情報
04-1550
Sigma-Aldrich
抗SC-35抗体、クローン1SC-4F11
ascites fluid, clone 1SC-4F11, from mouse
別名:
Protein PR264, Splicing component, 35 kDa, Splicing factor SC35, splicing factor, arginine/serine-rich 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
1SC-4F11, monoclonal
application:
ICC
WB
化学種の反応性:
human, mouse, rat
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
13
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1SC-4F11, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse, rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SRSF2(6427)
詳細
SC-35は、スプライシング因子SC35およびスプライシング因子、アルギニン/セリンリッチ2としても知られています。このタンパク質はSFRS2遺伝子にコードされており、スプライシング因子SRファミリーのメンバーです。SC-35はプレmRNAスプライシングに関与しており、ポリ(A)RNAが高度に濃縮された核小体に認められます。これらの核小体は、スペックル、SC35ドメイン、またはスプライシング因子コンパートメント(SFC)と呼ばれます。これらの核小体の目的については、依然として広く議論がなされています。スペックルは、全体ではなくても、大部分が、クロマチン間顆粒クラスター(IGC)と呼ばれる超構造に対応します。SC3-35はプレmRNAスプライシングイベントに必要であり、スプライソソームの相互作用と集合に強く関与しています。SC-35は、ATP依存性スプライシング複合体の構築に必要です。また、mRNA前駆体とU1およびU2 snRNPの間のATP依存性の情報伝達にも必要です。
特異性
この抗体は、SC35を認識します。
免疫原
エピトープ:不明
ヒトSC35に相当する卵白アルブミンコンジュゲート直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、NIH/3T3細胞のSC35を検出できます。
抗SC-35抗体、クローン1SC-4F11は、SC-35(別名Protein PR264、スプライシング因子SC35)を検出するためのマウスモノクローナル抗体であり、WB、ICCで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
RNA代謝・結合タンパク質
品質
A431細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのA431細胞ライセート中のSc35を検出できます。
ターゲットの説明
約35 kDa
物理的形状
保存剤を含まない腹水中の未精製マウスモノクローナル抗体IgG1κ
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取り扱いの推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
アナリシスノート
コントロール
A431細胞ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
04-1550:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hanna Kędzierska et al.
International journal of molecular sciences, 17(10) (2016-10-01)
Serine and arginine rich splicing factor 2(SRSF2) belongs to the serine/arginine (SR)-rich family of proteins that regulate alternative splicing. Previous studies suggested that SRSF2 can contribute to carcinogenic processes. Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) is the most common subtype
Joseph Pangallo et al.
Blood, 135(13), 1032-1043 (2020-01-22)
Genes encoding the RNA splicing factors SF3B1, SRSF2, and U2AF1 are subject to frequent missense mutations in clonal hematopoiesis and diverse neoplastic diseases. Most "spliceosomal" mutations affect specific hotspot residues, resulting in splicing changes that promote disease pathophysiology. However, a
Antisense Oligonucleotide Rescue of Deep-Intronic Variants Activating Pseudoexons in the 6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin Synthase Gene.
Mart?-nez-Pizarro, et al.
Nucleic Acid Therapeutics, 32, 378-390 (2022)
E Werwein et al.
Cell death & disease, 4, e511-e511 (2013-03-02)
B-Myb is a highly conserved member of the Myb transcription factor family that has essential roles in cell-cycle progression. Recent work has suggested that B-Myb is also involved in the cellular DNA-damage response. Here, we have investigated the fate of
Yongchao Liu et al.
Cells, 9(4) (2020-04-16)
The ratio control of 4R-Tau/3R-Tau by alternative splicing of Tau exon 10 is important for maintaining brain functions. In this study, we show that hnRNP A1 knockdown induces inclusion of endogenous Tau exon 10, conversely, overexpression of hnRNP A1 promotes