抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SC-35, monoclonal
分子量
antigen 35 kDa (a doublet)
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
frog, Drosophila, newt, rat, human
テクニック
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using cultured human fibroblasts
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SFRS2(6427)
rat ... Sfrs2(494445)
詳細
必須の非snRNPスプライシング因子であるSC-35は、snRNPと共局在する核内に斑点状の分布を示しますが、snRNPとは異なり、SC-35は核全体に散らばった分布を示しません。核では、snRNPはコイル状の塊と斑点状の領域に局在していますが、SC-35はコイル状の塊には存在せず、斑点状の領域に見られます。
特異性
免疫原
アプリケーション
- 蛍光画像解析
- 免疫組織化学
- 2色または3色の免疫蛍光染色
- 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
- 免疫組織学
- 免疫電子顕微鏡
- 免疫親和性精製
- 免疫沈降
間接免疫蛍光法:培養ヒト線維芽細胞の染色により、少なくとも1:2,000の希釈度が適切とされました。
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
S4045-.5ML:
S4045-.2ML:
S4045-BULK:
S4045-100UL:
S4045-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)