安全性情報
NIST2971
24R,25-Dihydroxyvitamin D3 Calibration Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
包装
ampule of 5 × 1 mL
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
single component solution
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration of instruments and techniques used for the determination of 24R,25-dihydroxyvitamin D3. A unit of this product consists of five 2 mL ampoules of ethanolic solution.
Each ampoule contains approximately 1 mL of solution.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
24R,25-Dihydroxyvitamin D3 [24R,25(OH)2D3]
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2971:
試験成績書(COA)