Merck
213330
Sigma-Aldrich
塩化アンモニウム
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
サルミアック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4Cl
CAS番号:
分子量:
53.49
Beilstein:
4371014
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38050207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for SM 5210
蒸気密度
1.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 160.4 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
powder, crystals or chunks
不純物
≤0.005% insolubles
強熱残分
≤0.01%
pH
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
微量陰イオン
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES記法
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI Key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化アンモニウム(NH4Cl)の結晶は立方晶系に属します。HClをアンモニア水溶液と反応させて合成できます。NH4Clは、Solvayプロセスによって製造されるソーダ中に副産物として形成されます。
アプリケーション
塩化アンモニウム(NH4Cl)は、さまざまな研究で使用される赤血球(RBC)溶解バッファーの成分の1つとして使用されています。3,4-ジヒドロピリミジン-2-(1H)-オンの調製に触媒として使用できます。
無機アンモニウムイオン(NH4+)は、カルボニル化合物のアルドール縮合を効果的に触媒します。トリメチルアミン塩酸塩(TMA・HCl)の調製中に窒素源として機能します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
213330-500G:4.548173116273E12
213330-2.5KG:4.548173116259E12
213330-25G:4.548173116266E12
213330-12KG:4.548173116242E12
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Mark E Kusek et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e50823-e50823 (2014-01-17)
Mucosal surfaces serve as protective barriers against pathogenic organisms. Innate immune responses are activated upon sensing pathogen leading to the infiltration of tissues with migrating inflammatory cells, primarily neutrophils. This process has the potential to be destructive to tissues if
514502
CorpBase ID (for auto-filling citation data) null
Immune Cell Isolation from Mouse Femur Bone Marrow.
Liu X and Quan N.
Bio-protocol, 5(20) (2015)
Selective Synthesis of Trimethylamine by Catalytic N-Methylation of Ammonia and Ammonium Chloride by utilizing Carbon Dioxide and Molecular Hydrogen.
Beydoun K, et al.
ChemCatChem, 8(1), 135-138 (2016)
Romina Frare et al.
FEMS microbiology letters, 367(23) (2020-11-27)
Nitrogen is a most important nutrient resource for Escherichia coli and other bacteria that harbor the glnKamtB operon, a high-affinity ammonium uptake system highly interconnected with cellular metabolism. Although this system confers an advantage to bacteria when growing under nitrogen-limiting
資料
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.