About This Item
化学式:
NH4Cl
CAS番号:
分子量:
53.49
Beilstein:
4371014
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38050207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.998% trace metals basis
フォーム:
powder
おすすめの製品
アプリケーション
塩化アンモニウム(NH4 Cl)は、以下のさまざまな用途に使用できるアンモニウム塩です:
- 3,4-ジヒドロピリミジン-2-(1H)-オンのワンポット合成用触媒
- ピロロ[3,4-b]ピリジン-5-オンの多成分合成におけるプロモーター
- 水素生成のための水素化マグネシウムの加水分解速度を改善する試薬
- リチウムイオン電池に使用されている金属の回収を容易にする還元剤
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254134-BULK:
254134-VAR:
254134-100G:4548173934327
254134-25G:4548173934334
254134-5G:4548173934341
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
A sustainable process for metal recycling from spent lithium-ion batteries using ammonium chloride
Lv W, et al.
Waste Management (New York, N.Y.), 79(18), 545-553 (2018)
Ammonium chloride-promoted four-component synthesis of pyrrolo [3, 4-b] pyridin-5-one
Janvier P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(11), 2560-2567 (2002)
Hydrogen generation by hydrolysis of MgH2 and enhanced kinetics performance of ammonium chloride introducing
Huang M, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 40(18), 6145-6150 (2015)
Ammonium chloride-catalyzed one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones under solvent-free conditions.
Shaabani A, et al.
Tetrahedron Letters, 44(4), 857-859 (2003)
Jackie Perrin et al.
Journal of cell science, 128(13), 2269-2277 (2015-05-23)
TM9 family proteins (also named Phg1 proteins) have been previously shown to control cell adhesion by determining the cell surface localization of adhesion proteins such as the Dictyostelium SibA protein. Here, we show that the glycine-rich transmembrane domain (TMD) of