グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
1.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 160.4 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (AT)
フォーム
powder or crystals
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
4.5-5.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.021
λ: 280 nm Amax: ≤0.019
SMILES記法
N.Cl
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI Key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09718-1KG:4548174002421
09718-BULK:
09718-VAR:
09718-250G:4548174002438