詳細
塩化アンモニウムは、一般に肥料として使用されます。アンモニアを塩酸で中和することにより合成できます。高温で高い蒸気圧を示します。乾電池の製造時に電解質として使用されます。その結晶構造は、粉末および単結晶中性子回折法により分析されています。塩化アンモニウムは、未焼成および焼成済みイライト頁岩を含む高炭酸に添加すると、いくつかの物理的特性に変化を示します。
アプリケーション
塩化アンモニウムは、以下の調製における触媒として使用される場合があります:
- 3,4-ジヒドロピリミジン-2(1H)-オン
- ジインドリルメタン
- 2-アリールベンゾチアゾール誘導体
- 4(3H)-キナゾリノン
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A4514-2.5KG:
A4514-1KG:4548173185835
A4514-500G:4548173185842
A4514-VAR:
A4514-BULK:
A4514-100G:4548173185828
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Fertilizer Encyclopedia, 42-43 (2009)
Ammonium Chloride-Catalyzed One-Pot Synthesis of 4(3H)-Quinazolinones Under Solvent-Free Conditions.
Synthetic Communications, 44(12), 1786-1794 (2014)
Ammonium chloride; as a mild and efficient catalyst for the synthesis of some 2-arylbenzothiazoles and bisbenzothiazole derivatives.
European Journal of Organic Chemistry, 1(4), 377-380 (2010)
Ammonium Compounds.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Ammonium chloride catalyzed one-pot synthesis of diindolylmethanes under solvent-free conditions.
Catalysis Communications, 8(7), 1117-1121 (2007)
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.