Merck
221228
Sigma-Aldrich
水酸化アンモニウム 溶液
ACS reagent, 28.0-30.0% NH3 basis
別名:
アンモニア水
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4OH
CAS番号:
分子量:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38060103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
1204 °F
expl. lim.
27 %
濃度
28.0-30.0% NH3
不純物
MnO4- reducers, passes test
≤0.002% CO2
強熱残分
≤0.002%
pH
11.7 (20 °C)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化アンモニウムは弱塩基で、主として尿素、炭酸アンモニウム、硫酸アンモニウムなどの他のアンモニウム化合物の調製に使用されます。
アプリケーション
水酸化アンモニウム溶液は下記で使用できます:
  • 改変制御化学共沈法を介した磁鉄鉱(Fe3O4)ナノ粒子の調製用の媒体として。
  • マイクロ波キャビティ合成装置におけるHantzsch合成を介した4-アリールおよび4-アルキル-2,6-ジメチル-1,4-ジヒドロ-3,5-ピリジンジカルボン酸の調製用の溶媒および試薬として。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221228-6X2.5L-P-A:
221228-1L:
221228-12X100ML-A:
221228-1L-PCA-PW:4548173372389
221228-6X500ML-PCA:
221228-BULK:
221228-6X500MLPAPW:
221228-1L-PCA:4548173372396
221228-160L-A-FP:
221228-BULK-A:
221228-100ML:
221228-6X500ML-A:4548173117966
221228-6X500MLPCPW:
221228-6X500ML-P-A:
221228-160L-RC-A:
221228-6X500ML-APW:
221228-2L-A:4548173117942
221228-CH:
221228-1L-A:4548173117928
221228-2.5L-A-PW:
221228-500ML-P-A:
221228-2.5L-A:4548173958507
221228-500ML-PCA:4548173985046
221228-6X2.5L-PCA:
221228-2.5L:
221228-385LB-A:4548173251028
221228-194L-A:
QR-030-500ML:
221228-VAR-A:
221228-174L-A:
221228-500ML-A-PW:
221228-2.5L-P-A:
221228-6X2.5L-A:
221228-6X500ML-GLA:
221228-500ML:
221228-6X2.5L-PCPW:
221228-6X2.5LPA-PW:
221228-10L-A:4548174011263
221228-6X2.5L-A-PW:
221228-25ML-A:4548173117935
221228-500ML-A:4548173117959
221228-500ML-PCAPW:
221228-2.5L-PCA:
221228-100ML-A:4548173297002
221228-2.5L-PCA-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christie Ying Kei Lung et al.
Dental materials journal, 32(1), 165-172 (2013-02-02)
The effect of silica-coating by sol-gel process on the bond strength of resin composite to zirconia was evaluated and compared against the sandblasting method. Four groups of zirconia samples were silica-coated by sol-gel process under varied reagent ratios of ethanol
Ramakrishna A
Goyal?s IIT foundation course chemistry: For Class-9, 160-160 (2014)
Synthesis and characterization of biocompatible Fe3O4 nanoparticles.
Sun J, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 80(2), 333-341 (2007)
An efficient and fast procedure for the Hantzsch dihydropyridine synthesis under microwave conditions.
Oehberg L and Westman J
Synlett, 2001(08), 1296-1298 (2001)
Isolation and characterization of mesenchymal stem cells.
Odabas SA, et al.
Bone Marrow and Stem Cell Transplantation., 47-63 (2014)
資料
Simultaneous determination of 27 PFAS chemical compounds after enriching the water samples with SPE using a Supelclean® ENVI-WAX weak anion exchange tube.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
プロトコル
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.