Merck
389986
Sigma-Aldrich
カルシウムボロヒドリド ビス(テトラヒドロフラン)
別名:
カルシウム(+2)ボロヒドリドビス(テトラヒドロフラン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca(BH4)2· 2C4H8O
CAS番号:
分子量:
213.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
官能基
ether
SMILES記法
[BH4-].[BH4-].[Ca++].C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.2BH4.Ca/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-4H2;2*1H4;/q;;2*-1;+2
InChI Key
QNDQIIWFODWXIW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 水素化ホウ素nido-ホウ酸塩を含むその他の塩の合成に使用されるテトラデカヒドロ十一ホウ酸カルシウムの調製のための反応剤
水素化ホウ素カルシウム ビス(テトラヒドロフラン)は、共役C-C二重結合を還元せずに、α,β-不飽和ラクトン誘導体(プテロシジン)を対応するジオールに還元する選択的還元剤として使用できます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
389986-1G:
389986-5G:
389986-VAR:
389986-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Absolute configuration of pterocidin, a potent inhibitor of tumor cell invasion from a marine-derived Streptomyces
Igarashi Y, et al.
Tetrahedron Letters, 53(6), 654-656 (2012)
資料
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials