About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4CaF12N2O8S4
CAS番号:
分子量:
600.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
>300 °C
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ca]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ca/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
InChI Key
WFABOCFDABTAPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
カルシウム(II)ビス(トリフルオロメタンスルホンイミド)は、カルシウムトリフルミド(Ca(NTf2)2)とも呼ばれ、有機合成におけるルイス酸触媒として広く使用されています。フリーデルクラフツアルキル化やスルホンアミド合成などのさまざまな変換を促進します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
753122-BULK:
753122-VAR:
753122-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Calcium-catalyzed Friedel--Crafts addition of 1-methylindole to activated cyclopropanes
Dulin CC, et al.
Tetrahedron Letters, 55(38), 5280-5282 (2014)
Sulfonamide synthesis via calcium triflimide activation of sulfonyl fluorides
Organic Letters, 20(13), 3943-3947 (2018)
Friedel-Crafts alkylation of benzo [b] furan with activated cyclopropanes catalyzed by a calcium (II) complex
Tetrahedron Letters, 59(1), 18-21 (2018)