Merck
401420
Sigma-Aldrich
過塩素酸カルシウム 四水和物
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca(ClO4)2·4H2O
CAS番号:
分子量:
311.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99%
フォーム:
crystalline
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: oxidant
SMILES記法
O.O.O.O.[Ca++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ca.2ClHO4.4H2O/c;2*2-1(3,4)5;;;;/h;2*(H,2,3,4,5);4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
YGFQNBSXMKXDTH-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
401420-BULK:
401420-VAR:
401420-500G:
401420-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pawel Peter Bawol et al.
ChemSusChem, 14(1), 428-440 (2020-09-01)
In this study the fundamental understanding of the underlying reactions of a possible Ca-O2 battery using a DMSO-based electrolyte was strengthened. Employing the rotating ring disc electrode, a transition from a mixed process of O2 - and O2 2- formation
Yuanyuan He et al.
Astrobiology, 21(3), 279-297 (2020-12-12)
The Mars Organic Molecule Analyzer (MOMA) and Sample Analysis at Mars (SAM) instruments onboard the Exomars 2022 and Mars Science Laboratory rovers, respectively, are capable of organic matter detection and differentiating potentially biogenic from abiotic organics in martian samples. To
Xinyu Tian et al.
ChemPlusChem, 85(8), 1639-1645 (2020-08-05)
We report the synthesis, characterization, and photophysical and ion-binding properties of deep-red to near-infrared (NIR) fluorescent rhodamine derivatives, bearing two spirolactone rings and substitution of the oxygen atoms in the xanthene ring with sulfur atoms (1-S). The diastereoisomeric cis- and