Merck
401374
Sigma-Aldrich
Cadmium perchlorate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cd(ClO4)2·xH2O
CAS番号:
分子量:
311.31 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
crystals and lumps
フォーム
crystals and lumps
品質水準
組成
Degree of hydration, ~6
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cadmium
reagent type: oxidant
濃度
25-28% Cd (EDTA titration)
SMILES記法
O.[Cd++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Cd.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
InChI Key
SGAGEPDIZCCCPW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401374-VAR:
401374-25G:4548173144665
401374-BULK:
401374-100G:4548173144658
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Herman S Mansur et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 52, 61-71 (2015-05-09)
Cancer remains one of the world's most devastating diseases with millions of fatalities and new cases every year. In this work, we attempted to develop a facile "enzyme-free" fluoroimmunoassay based on the novel nanoconjugates composed of CdS quantum dots (QDs)
Siyi Hu et al.
The Analyst, 139(18), 4681-4690 (2014-07-24)
Biofunctionalized quantum dots (QDs), especially protein-coated QDs, are known to be useful targeted fluorescent labels for cellular and deep-tissue imaging. These nanoparticles can also serve as efficient energy donors in fluorescence resonance energy transfer (FRET) binding assays for the multiplexed
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。